Phloroglucin Dihydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Trihydroxybenzol Dihydrat1,3,5-Benzoltriol Dihydrat
MOLE53027361-100GEA 102 EUR
MOLE53027361-100G
Phloroglucin Dihydrat
Phloroglucin Dihydrat
Formel: C₆H₆O₃·2H₂O
Molekulargewicht: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 218…221 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149090
CAS-Nummer: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413