Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Aluminiumkaliumbis(sulfat) DodecahydratKalialaunAlumen
ROTH8896.2EA 59.3 EUR
ROTH8896.2 ROTH8896.1
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molekulargewicht: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373