Magnesiumsulfat Heptahydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Bittersalz
MOLEM20064058EA
0
EUR
MOLEM20064058
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Molekulargewicht: 246,48 g/mol Schmelzpunkt: 1124 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |