Europium(III) chloride hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
11298.14EA 438 EUR
11298.14 11298.06
Europium(III) chloride hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III) chloride hydrate
Formel: Cl₃Eu·xH₂O
Molekulargewicht: 258,32 g/mol (anhy,)
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010994
EINECS: 233-040-4