Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisendichlorid Tetrahydrat
, Eisenchlorür
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.03861.1000EA
182
EUR
1.03861.1000
1.03861.0250
1.03861.9050
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Molekulargewicht: 198,81 g/mol Siedepunkt: 1,023 °C Schmelzpunkt: 105…110 °C (–H₂O of crystall.) Dichte: 1,936 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS-Nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) | ≥ 98.0 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0005 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.002 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.003 % |
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) | ≤ 0.05 % |