D(-)-Diethyltartrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester(S,S)-(-)-DiethyltartratD(-)-ThrearsäurediethylesterD(-)-Weinsäurediethylester(S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester(-)-Diethyl-D-tartrat(S,S)-(-)-Weinsäurediethylester(S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester
MOLEM81782201EA 0 EUR
MOLEM81782201
D(-)-Diethyltartrat
D(-)-Diethyltartrat
Formel: C₈H₁₄O₆
Molekulargewicht: 206,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064451
CAS-Nummer: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8