(-)-Dimethyl-D-tartrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (-)-Dimethyl-D-tartrat(S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäuredimethylester(S,S)-(-)-DimethyltartratD(-)-WeinsäuredimethylesterD(-)-Threarsäuredimethylester(S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäuredimethylester(S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäuredimethylester(S,S)-(-)-Weinsäuredimethylester
MOLE28005352-5GEA 0 EUR
MOLE28005352-5G
(-)-Dimethyl-D-tartrat
(-)-Dimethyl-D-tartrat
Formel: C₆H₁₀O₆
Molekulargewicht: 178,14 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
MDL Number: MFCD00008445
CAS-Nummer: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6