(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (R)-(-)-Propylenglycolmonomethylether
MOLEM10995842EA 0 EUR
MOLEM10995842
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekulargewicht: 90,12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632587
CAS-Nummer: 4984-22-9
UN-Nummer: 3092
ADR: 3,III