(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(+)-Propylenglycolmonomethylether
MOLE54373270-1GEA
0
EUR
MOLE54373270-1G
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molekulargewicht: 90,12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632588 CAS-Nummer: 26550-55-0 UN-Nummer: 3092 ADR: 3,III |