(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (R,R)-(-)-2,4-Dihydroxypentan
MOLE63669768-1GEA 0 EUR
MOLE63669768-1G
(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol
(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekulargewicht: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50,5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063893
CAS-Nummer: 42075-32-1