(S)-(+)-1,2-Propandiol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-1,2-Propylenglykol(S)-(+)-1,2-Dihydroxypropan(S)-(+)-1,2-Propylenglycol
MOLE43121408-1GEA 88.8 EUR
MOLE43121408-1G
(S)-(+)-1,2-Propandiol
(S)-(+)-1,2-Propandiol
Formel: C₃H₈O₂
Molekulargewicht: 76,1 g/mol
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004539
CAS-Nummer: 4254-15-3