D(-)-Isoleucin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2R,3R)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäure
, (2R,3R)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure
, (2R,3R)-(-)-Isoleucin
, H-D-Ile-OH
MOLE24366220-100MGEA
222
EUR
MOLE24366220-100MG
D(-)-Isoleucin
D(-)-Isoleucin
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Molekulargewicht: 131,17 g/mol Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 98 °C Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064221 CAS-Nummer: 319-78-8 EINECS: 206-269-2 |