L(+)-Isoleucin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2S,3S)-(+)-2-Amino-3-methylpentansäure(2S,3S)-(+)-α-Amino-β-methylvaleriansäure(2S,3S)-(+)-Isoleucin
MOLEM12370710EA 780 EUR
MOLEM12370710
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molekulargewicht: 131,17 g/mol
Schmelzpunkt: 279…280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 13,05198