D(-)-Leucinol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (R)-(-)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol

MOLEM20692720EA 0 EUR
MOLEM20692720
D(-)-Leucinol
D(-)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Molekulargewicht: 117,19 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,897 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 53448-09-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR