L(-)-Tryptophan, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
6540-100EA
171
EUR
6540-100
L(-)-Tryptophan, Millipore®
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molekulargewicht: 204,23 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |