(R)-(-)-Hydratropasäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-2-Phenylpropionsäure
ACRO264662500EA
65.8
EUR
ACRO264662500
(R)-(-)-Hydratropasäure 99%
(R)-(-)-Hydratropasäure
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molekulargewicht: 150,18 g/mol Siedepunkt: 115 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 29…32 °C Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00063140 CAS-Nummer: 7782-26-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to yellow to light brown Crystals or needles or low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -75° to -82° (20°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH) |