(R)-(-)-Hydratropasäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-2-Phenylpropionsäure
A17639.03EA
214
EUR
A17639.03
A17639.01
(R)-(-)-Hydratropasäure ≥97%
(R)-(-)-Hydratropasäure
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molekulargewicht: 150,18 g/mol Siedepunkt: 264…266 °C Schmelzpunkt: 32…34 °C Dichte: 1,100 Flammpunkt: 148 °C (298 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063140 CAS-Nummer: 7782-26-5 |