(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Lieferant: Molekula
MOLEM79291315EA 0 EUR
MOLEM79291315
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molekulargewicht: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…91 °C
MDL Number: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II