Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chloroform ≥99.8% stabilisiert ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Trichlormethan
Stabilization: stabilisiert mit Amylen
Formel: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) Complying
Assay (GC) Min. 99,80%
2-methyl-2-buten (GC) 20 − 200 ppm
Non-volatile matter Max. 0,001%
Water (Karl Fischer) Max. 0,03%
Free chlorine Complying
Lead (Pb) Max. 0,05 ppm
Acetone,aldehydes (Neßler test) Complying
Free acid and chloride Complying
Reaction against H₂SO₄ Complying
APHA Max. 10
Vapor Density 4,1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1,445 (lit.)
Vapor Pressure 160 mmHg (20 °C)
Contains Amylenes as stabiliser
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glass Bottle 2,5 l 472476-2.5L
Glass Bottle 6 l 472476-6X1L
Glasflasche 500 ml 472476-500ML
Glasflasche 1 l 472476-1L
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping