Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Chloracetonitril ≥98%

Lieferant: Acros Organics
Gefahr



Formel: C₂H₂ClN
Molekulargewicht: 75,5 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 1,189 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001885
CAS-Nummer: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN-Nummer: 2668
ADR: 6.1,II
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 500 ml ACRO108525000
Glasflasche 100 ml ACRO108521000
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge