Chloracetonitril
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE36098756-100GEA 95.6 EUR
MOLE36098756-100G
Chloracetonitril
Chloracetonitril
Formel: C₂H₂ClN
Molekulargewicht: 75,5 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001885
CAS-Nummer: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN-Nummer: 2668
ADR: 6.1,II