Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Dichloracetonitril ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Formel: C₂HCl₂N
MW: 109,94 g/mol
Siedepunkt: 112-114 °C
Dichte: 1,369
Flash-Pt: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040886
CAS-Nummer: 3018-12-0
EINECS: 221-159-4
UN: 2920
ADR: 8,II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 5 g A10612.06
Glasflasche für Feststoffe 25 g A10612.14
Glasflasche für Feststoffe 100 g A10612.22
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Formula weight 109.94
CAS No. 3018-12-0
Purity 98+%
Flammpunkt 35°(95°F)
Molecular formula C2HCl2N
MDL No. MFCD00040886
UN No. 2920
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping