Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Trichloracetonitril ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Formel: C₂Cl₃N
MW: 144,39 g/mol
Siedepunkt: 85-86 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1,44
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001842
CAS-Nummer: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09757
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 50 g A10565.18
Glasflasche für Feststoffe 1.000 g A10565.0B
Glasflasche für Feststoffe 250 g A10565.30
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point -44°
Formula weight 144.39
CAS No. 545-06-2
Purity 98%
Molecular formula C2Cl3N
MDL No. MFCD00001842
UN No. 3276
Merck reference 14,9628
Dichte 1.44
Physical form Clear liquid
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping