Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Trichloracetonitril

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr



Formel: C₂Cl₃N
MW: 144,39 g/mol
Siedepunkt: 85,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001842
CAS-Nummer: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09757

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 0,25 g EHERCA17688000
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge