Dichloressigsäure

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: DCA

MOLE32742152-1KGEA 135 EUR
MOLE32742152-1KG
Dichloressigsäure
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
Molekulargewicht: 128,94 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–4 °C
Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN-Nummer: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR