Chloralhydrat
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichloracetaldehyd Monohydrat
, 2,2,2-Trichlor-1,1-ethandiol
MOLE67355414-500GEA
0
EUR
MOLE67355414-500G
Chloralhydrat
Chloralhydrat
Formel:
Cl₃CCH(OH)₂ Molekulargewicht: 165,4 g/mol Siedepunkt: 97,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52 °C Dichte: 1,901 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044479 CAS-Nummer: 302-17-0 EINECS: 206-117-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02113 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...