Propiononitril, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: CyanethanPropionsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76671-1ML-FEA 24 EUR
76671-1ML-F
Propiononitril, Supelco®
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molekulargewicht: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN-Nummer: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012