N,N-Dimethylacetamid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Essigsäuredimethylamid
MOLEM11962807EA 0 EUR
MOLEM11962807
N,N-Dimethylacetamid
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Molekulargewicht: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg