Acetamid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethanamid
, Essigsäureamid
A12589.0IEA
334
EUR
A12589.0I
A12589.30
A12589.0B
Acetamid ≥99%
Acetamid
Formel:
C₂H₅NO Molekulargewicht: 59,07 g/mol Siedepunkt: 220…222 °C Schmelzpunkt: 76…81 °C Dichte: 1,159 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008023 CAS-Nummer: 60-35-5 EINECS: 200-473-5 Merck Index: 13,00044 |