Harnstoff, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: UreaCarbamidAminoameisensäureamidCarbonyldiamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08488.0250EA 33.9 EUR
1.08488.0250 1.08488.5000 1.08488.9050 1.08488.9010 1.08488.1000
Harnstoff, Millipore®
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
Molekulargewicht: 60,06 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132,7 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH-Nummer: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg