N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(Carbamoylmethyl)taurin
ACRO327672500EA
317
EUR
ACRO327672500
ACRO327671000
ACRO327670010
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) 99+% für die Biochemie
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Molekulargewicht: 182,2 g/mol Schmelzpunkt: 270…295 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS-Nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤5 ppm |
UV | (5 % in water) |
UV | at 260 nm A: ≤0.04 |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |