N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
N-(Carbamoylmethyl)taurin
0285-100GEA
164
EUR
0285-100G
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ≥99%, hochrein
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Low interference with biological processes and biological membranes (penetration, solubilisation, adsorption on surface).
- Water soluble
- Non-toxic
- Low UV absorption at wavelengths less than 260 nm
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Molekulargewicht: 182,2 g/mol Schmelzpunkt: 270…295 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS-Nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm (5%, Wasser) | ≤ 0,02 |
pH (1%, Wasser)@25°C | 3,6 - 4,4 |
pKa@25°C | 6,58 - 6,98 |
Reinheit | ≥ 99 % |
Wasser (Karl Fisher) | ≤ 1 % |