N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
N-(Carbamoylmethyl)taurin
A1060.1000EA
1300
EUR
A1060.1000
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Molekulargewicht: 182,2 g/mol Schmelzpunkt: 270…295 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS-Nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |