N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Carbamoylmethyl)taurin
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA3594-1KGEA 2750 EUR
SIALA3594-1KG SIALA3594-100G SIALA3594-500G
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Sigma-Aldrich®
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Molekulargewicht: 182,2 g/mol
Schmelzpunkt: 270…295 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008030
CAS-Nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/46/2354046.jpg