Hydroxyharnstoff
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Hydroxycarbamid
, Aminoameisensäurehydroxyamid
MOLE10872383-100GEA
147
EUR
MOLE10872383-100G
Hydroxyharnstoff
Hydroxyharnstoff
Formel:
CH₄N₂O₂ Molekulargewicht: 76,05 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007943 CAS-Nummer: 127-07-1 EINECS: 204-821-7 Merck Index: 13,04874 |