2'-Hydroxyacetanilid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Ethansäure(2-hydroxyphenyl)amid
, 2-Acetamidophenol
, N-Acetyl-2-aminophenol
, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid
MOLE12274085-100GEA
171
EUR
MOLE12274085-100G
2'-Hydroxyacetanilid
2'-Hydroxyacetanilid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molekulargewicht: 151,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002181 CAS-Nummer: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |