Metacetamol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3'-HydroxyacetanilidN-(3-Hydroxyphenyl)acetamidN-Acetyl-3-aminophenol3-AcetamidophenolEthansäure(3-hydroxyphenyl)amid
MOLE60414027-100GEA 0 EUR
MOLE60414027-100G
Metacetamol
Metacetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molekulargewicht: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002263
CAS-Nummer: 621-42-1
EINECS: 210-687-0