Ethylformiat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyme: Ameisensäureethylester
EHERC13913400EA 0 EUR
EHERC13913400
Ethylformiat
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
Molekulargewicht: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN-Nummer: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841