Dimethylsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bernsteinsäuredimethylester1,4-Butandisäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20150.1000EA 121 EUR
8.20150.9999 8.20150.1000 8.20150.9020 8.20150.0250
Dimethylsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molekulargewicht: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 75 g/l (20 °C)
Melting Point 18 - 19 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 8.5 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C