1-Naphthylacetat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Essigsäure(α-naphthyl)esterα-NaphthylacetatEssigsäure(1-naphthyl)ester

MOLEM30256183EA 0 EUR
MOLEM30256183
1-Naphthylacetat
1-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molekulargewicht: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00003922
CAS-Nummer: 830-81-9
EINECS: 212-599-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR