2-Naphthylacetat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Essigsäure(β-naphthyl)esterEssigsäure(2-naphthyl)esterβ-Naphthylacetat
MOLEM35023409EA 131 EUR
MOLEM35023409
2-Naphthylacetat
2-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molekulargewicht: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004060
CAS-Nummer: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7