D-Methionin
Lieferant: Molekula
MOLE30263029-25GEA 131 EUR
MOLE30263029-25G
D-Methionin
D-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
MDL Number: MFCD00002622
CAS-Nummer: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 13,06004