Malonsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Propandisäure
EHERC14731000EA
53.4
EUR
EHERC14731000
Malonsäure
Malonsäure
Formel:
C₃H₄O₄ Molekulargewicht: 104,06 g/mol Siedepunkt: 387 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136 °C Dichte: 1,669 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 172 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS-Nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...