Malonsäure zur Synthese
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
1,3-Propandisäure
8.00387.1000EA
137
EUR
8.00387.1000
8.00387.0100
8.00387.9999
8.00387.9025
8.00387.0250
Malonsäure zur Synthese
Malonsäure
Formel:
C₃H₄O₄ Molekulargewicht: 104,06 g/mol Siedepunkt: 387 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136 °C Dichte: 1,669 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 172 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS-Nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |