Malonsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Propandisäure
MOLEM13843683EA
0
EUR
MOLEM13843683
Malonsäure
Malonsäure
Formel:
C₃H₄O₄ Molekulargewicht: 104,06 g/mol Siedepunkt: 387 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136 °C Dichte: 1,669 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 172 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS-Nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |