Glutarsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Pentandisäure1,5-Pentandisäure
MOLE30858763-500GEA 243 EUR
MOLE30858763-500G
Glutarsäure
Glutarsäure
Formel: C₅H₈O₄
Molekulargewicht: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004410
CAS-Nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486