Adipinsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
1,6-Hexandisäure
MOLE25163734-1KGEA
57.8
EUR
MOLE25163734-1KG
MOLE25163734-5KG
Adipinsäure
Adipinsäure
Formel:
HOOC(CH₂)₄COOH Molekulargewicht: 146,14 g/mol Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 151 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004420 CAS-Nummer: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 13,00163 |