Citronensäure
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
ROTH6490.5EA
0
EUR
ROTH6490.5
ROTH6490.1
ROTH6490.2
ROTH6490.3
Citronensäure
Citronensäure
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Molekulargewicht: 192,13 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 149…151 °C Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH-Nummer: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
![]() |