EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99,4% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
11931.22EA 38.2 EUR
11931.22 11931.36 11931.A4
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99,4% ACS
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Chelating agent
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molekulargewicht: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH-Nummer: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg