EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALE9884-1KGEA 237 EUR
SIALE9884-1KG SIALE9884-500G SIALE9884-100G
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molekulargewicht: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH-Nummer: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg